Learn More
Ansell™ Microflex™ Gants jetables résistants aux produits chimiques 93-260
Description
- Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
- La construction en mil fin améliore la tactilité et la dextérité
- Matériau extra-doux et conception ergonomique pour un ajustement, une sensation et une souplesse exceptionnels pour plus longtemps
- Taux acceptable abaissé en matière de micro-trous (NQA de 0,65) et manchette longue assurant une protection fiable contre les substances dangereuses
- La formulation et le traitement sans silicone garantissent une meilleure protection des produits
TABLEAU DES TAILLES
- XS– 5,5 à 6
- S– 6,5 à 7
- M– 7,5 à 8
- L– 6,5 à 9
- XL– 9,5 à 10
- 2XL– 10,5 à 11
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, TYPE II, EPI 89/686, EN 420, 388 et 374, CATÉGORIE III |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert, Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile, Néoprène |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants jetables |
| Dimensions | XL |
| Afficher plus |