Learn More
Ansell Gants jetables Microflex™ 93-260
Code produit p-8002209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15623074 XS 50 pièces
15633074 Standard 50 pièces
15643074 Moyen 50 pièces
15653074 Grande 50 pièces
15663074 XL 50 pièces
15613074 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15623074 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93260060
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bien qu’ils soient minces, ils fournissent une protection chimique efficace avec un confort inégalé. Les gants jetables Microflex™ 93-260 sont composés d’une couche extérieure résistante aux solvants, d’une couche intermédiaire résistante aux acides
  • Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
  • La construction en mil fin améliore la tactilité et la dextérité
  • Matériau extra-doux et conception ergonomique pour un ajustement, une sensation et une souplesse exceptionnels pour plus longtemps
  • Taux acceptable abaissé en matière de micro-trous (NQA de 0,65) et manchette longue assurant une protection fiable contre les substances dangereuses
  • La formulation et le traitement sans silicone garantissent une meilleure protection des produits
TABLEAU DES TAILLES
  • XS– 5,5 à 6
  • S– 6,5 à 7
  • M– 7,5 à 8
  • L– 6,5 à 9
  • XL– 9,5 à 10
  • 2XL– 10,5 à 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, TYPE II, PPE 89/686, EN 420, 388 ET 374 CATÉGORIES III
Applications Industriel
Couleur Vert, Bleu
Jetable Usage unique
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile, Polychloroprène
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 7,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,198mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Allongé, perlé
Modèle 93-260
Type d’emballage Distributeur
Quantité 50Pack
Résistant à Produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
Résistance à la traction 22 MPa
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 78 mm