Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ Alox A
Code produit 10296321 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10296321 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10296321 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730017
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Specifikationer
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 60 à 150 μm
Adsorbant Chromabond Alox A
Type Colonne d’extraction en phase solide
Aire de la surface (métrique) 150 m2/g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.