Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Type de colonne | SPE |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 60 à 150 μm |
| Adsorbant | Chromabond Alox A |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Aire de la surface (métrique) | 150 m2/g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?