Learn More
Macherey-Nagel™ Vannes en laiton Chromabond™
Code produit 10489171 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/boîte
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10489171 12/boîte 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10489171 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730189.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00€
    475.65€ / 12 pièces
    Économisez 22.35€
    4% de réduction
En stock
Pour une utilisation avec les rampes à vide
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu’à 12 échantillons. La rampe est constituée d’une armoire en verre rectangulaire avec un vacuomètre et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les soupapes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d’extraction en phase solide, si nécessaire. L’armoire est équipée d’un rack variable avec des partitions échangeables, qui peuvent accueillir une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons à scintillation, des flacons d’échantillonnage automatique, des flacons en plastique et bien d’autres encore. Le vide dans la chambre peut être réglé à l’aide du robinet de commande et mesuré sur la jauge.
Spécification
À utiliser avec (application) Protection contre la contamination croisée
Type Vanne
Matériau Laiton
Quantité 12/boîte