Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne BT 25 SiOH Chromabond™
Code produit 15164202 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
165 mm
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15164202 165 mm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15164202 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732962
Il en reste null
Spécification
Longueur (métrique) 165 mm
Type Colonne Flash
Diamètre (métrique) externe 21.2 mm
À utiliser avec (équipement) Systèmes Biotage Isolera