Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne BT 80 SiOH Chromabond™
Code produit 15144202 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
15144202 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15144202 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732964
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Longueur (métrique) 240 mm
Type Colonne Flash
Diamètre (métrique) externe 30.8 mm
À utiliser avec (équipement) Systèmes Biotage Isolera