Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18 ec
Code produit 10711591 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
200mg
500mg
1000mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) unitSize
10711591 500mg 6 ml 30 pièces
10618061 200mg 3 ml 50 pièces
10513861 500mg 3 ml 50 pièces
10054280 1000mg 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10711591 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730014
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 500mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18 ec
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g