Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HAP en verre Chromabond™ C18
Code produit 10266231 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10266231 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266231 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730166G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE HAP
À utiliser avec (application) Analyse de l’extraction en phase solide des HAP
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18
Type Colonne PAH SPE
“End-capped” Non
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g