Description
Colonne en PP Chromabond™ C18
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Taux de carbone | 14 % |
| Capacité de la colonne (métrique) | 1 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | Chromabond C18 |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Interaction polaire secondaire |
| Afficher plus |