Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18
Code produit 10681302 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
2g
5 g
10g
Capacité de la colonne (métrique):
6 ml
45 ml
70 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10681302 2g 6 ml 30 pièces
10489361 5 g 45 ml 20 pièces
10226761 10g 70 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10681302 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730130
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 2g
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” Non
Type de fonctionnalité / d’interaction Interaction polaire
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g