Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HAP en PP Chromabond™ C18
Code produit 12820521 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
12820521 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12820521 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730166
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE HAP
À utiliser avec (application) Analyse de l’extraction en phase solide des HAP
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18
Type Colonne PAH SPE
“End-capped” Non
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g