Learn More
Macherey-Nagel™ Rack de collecte Chromabond™
Code produit 10368501 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
12 colonnes
16 Colonnes LV
24 colonnes
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10368501 16 Colonnes LV -
10072921 24 colonnes 1 pièce
10114661 12 colonnes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368501 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730366
Expédition estimée: 11-01-2027
Rack de collecte pour une utilisation avec les colonnes SPE
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu’à 12 échantillons. La rampe est constituée d’une armoire en verre rectangulaire avec un vacuomètre et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les soupapes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d’extraction en phase solide, si nécessaire. L’armoire est équipée d’un rack variable avec des partitions échangeables, qui peuvent accueillir une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons à scintillation, des flacons d’échantillonnage automatique, des flacons en plastique et bien d’autres encore. Le vide dans la chambre peut être réglé à l’aide du robinet de commande et mesuré sur la jauge.
Spécification
À utiliser avec (application) Évaporation des éluats
À utiliser avec (équipement) 16 Colonnes LV
Type Rack de collecte