Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS
Code produit 12853961 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
120 g de SiOH
200 g de SiOH
25 g de SiOH
80 g de SiOH
Longueur (métrique):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diamètre (métrique) externe:
D.I. 21,2 mm
D.I. 30,8 mm
D.I. 36,0 mm
D.I. 60,0 mm
Pression max.:
12 bar
15 bar
21 bar
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
15 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Pression max. Conditionnement
12853961 120 g de SiOH 255 mm D.I. 36,0 mm 15 bar 10 pièces
11653109 25 g de SiOH 165 mm D.I. 21,2 mm 21 bar 15 pièces
12768322 200 g de SiOH 200 mm D.I. 60,0 mm 12 bar 6 pièces
12758322 80 g de SiOH 240 mm D.I. 30,8 mm 15 bar 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12853961 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.21€
    326.55€ / 10 pièces
    Économisez 7.66€
    2% de réduction
En stock
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg à 300 g. Les cartouches SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS sont des colonnes préconditionnées pour une utilisation directe dans les systèmes Teledyne Isco™. Disponibles en plusieurs taille
Pour une utilisation simplifiée et une mise à l'échelle fiable, ces cartouches Flash prêtes à l'emploi peuvent être utilisées avec le Isco Companion™ et autres Teledyne Isco CombiFlash™ systèmes, ou en version autonome pour toutes les combinaisons pompe/détecteur (par exemple, à partir de Biotage™ , Büchi )™
  • Ces cartouches économiques prêtes à l’emploi augmentent la flexibilité et permettent d’économiser du temps et de l’argent
  • Améliore la sécurité —analytique, stabilité à haute pression, excellente efficacité de séparation, bonne reproductibilité
  • Emballée avec un adsorbant SiOH de 25 g à 200 g
  • Correspondant TLC plaques : couches de silice
  • Macherey-Nagel™ est l'une des entreprises leaders dans le domaine de la silice et TLC
Spécification
Longueur (métrique) 255 mm
Matériau Polypropylène
Modèle Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer mâle
Type Colonne SiOH Flash RS
Diamètre (métrique) externe D.I. 36,0 mm
Comprend 120 g de SiOH
Type de colonne Colonne Flash
À utiliser avec (application) Chromatographie Flash
À utiliser avec (équipement) À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf
Pression max. 15 bar