Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ NH2
Code produit 10796512 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10796512 500 mg 3 ml 50 pièces
10585371 200 mg 3 ml 50 pièces
10746332 1 g 6 ml 30 pièces
10216571 500 mg 6 ml 30 pièces
10459361 100 mg 1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10796512 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730033
En stock
Détermination des oligoéléments et des lipides. Les colonnes SPE en PP Chromabond™ NH2 possèdent une phase de silice modifiée à l’aminopropyle pour la SPE (extraction en phase solide).
Caractéristiques
  • Silice de matériau de base
  • Taille des pores 60Å
  • Taille des particules 45 μm
  • Surface spécifique de 500 m2/g
  • stabilité du pH –2 8 ;
  • Phase aminopropyle
  • Teneur en carbone de 3,5 %,
  • Échangeur d’anions faibles, polaire
Serveur
  • Oligo-éléments, lipides
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 3,5%
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond NH2
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” Non
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g