Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche DL Flash en polyéthylène Chromabond™
Code produit 15333491 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
171 mm
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15333491 171 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15333491 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    281.40€ / 20 pièces
    Économisez 55.60€
    16% de réduction
En stock
Spécification
Longueur (métrique) 171 mm
Matériau Polyéthylène
Type Cartouche Flash DL
Diamètre (métrique) externe 26.4 mm