Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE vide en PP Chromabond™
Code produit 10777472 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200/500 mg
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit unitSize
10777472 200/500 mg 50 pièces
10439561 100 mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777472 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732501
Il en reste null
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 15 ml
Type de colonne LV vide
Poids du lit 200/500 mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Type Colonne SPE LV vide
Comprend Frittés en polyéthylène