Description
- Séparation automatique d’un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
- Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
- La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
- La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires.
- Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
- PTL pour les solvants plus légers que l’eau, par exemple pour l’éther diéthylique ou l’hexane
- Taille maximale de 70 ml
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 30 ml |
| Type de colonne | SPE |
| À utiliser avec (application) | Pour les solvants plus légers que l’eau, l’éther diéthylique et l’hexane |
| Adsorbant | PTL Chromabond |
| Type | Colonne de séparation de phases |