Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTL
Code produit 12870951 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
12870951 3 ml 100 pièces
10759314 1 ml 100 pièces
12864361 30 ml 100 pièces
12864431 45 ml 50 pièces
12864501 70 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12870951 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730732
Expédition estimée: 18-12-2026
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTL sont disponibles en plusieurs capacités
  •  Séparation automatique d’un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
  • Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
  • La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
  • La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires. 
  • Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
  • PTL pour les solvants plus légers que l’eau, par exemple pour l’éther diéthylique ou l’hexane
  • Taille maximale de 70 ml
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
À utiliser avec (application) Pour les solvants plus légers que l’eau, l’éther diéthylique et l’hexane
Adsorbant PTL Chromabond
Type Colonne de séparation de phases