Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptateur PVDF Chromabond™
Code produit 10072941 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Colonne en verre de 3 et 6 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10072941 Colonne en verre de 3 et 6 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10072941 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730105
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
À utiliser avec (équipement) Colonne en verre de 3 et 6 ml
Type Adaptateur
Matériau PVDF
Quantité 10/boîte