Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SA
Code produit 12496666 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) unitSize
12496666 500mg 6 ml 30 pièces
10426091 100 mg 1 ml 100 pièces
10659342 500mg 3 ml 50 pièces
10358071 200mg 3 ml 50 pièces
10388351 1 g 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12496666 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730425
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 500mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Adsorbant SA Chromabond
Type Colonne d’extraction en phase solide
Type de fonctionnalité / d’interaction hydrophobe, interaction p-p
Porosité 60 Å
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g