Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Chromabond XTR
Code produit 12860711 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12860711 150 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12860711 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 730509
En stock
Spécification
Type de produit Chromabond Colonne XTR
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau PP
Quantité 10/boîte
Poids (métrique) 37,5 g