Learn More
Solution de rinçage ChromaCare™ LC-MS Biologics, Thermo Scientific™
Code produit 15793467 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre borosilicaté
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15793467 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
15223075 1 L Flacon en verre borosilicaté 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15793467 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur MB124212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Solution à rincer pour nettoyer les échantillons de sang, de plasma et d’urine du chromatographe.
  • Convient au rinçage d’échantillons difficiles à nettoyer tels que le sang, le plasma et l’urine après les tests de vitamine D, d’hormones ou de drogues
  • Gagnez du temps en utilisant le mélange en vente libre — préfabriqué pour plus de commodité
  • Aide à réduire le transfert des échantillons
  • Conditionné dans des flacons en verre ambré de 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 6 to 7
Point d’ébullition 167°F
CAS 67-64-1, 75-05-8
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Pourcentage de pureté Pass Test (By GC-FID)
Qualité LC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45 % de 2-propanol, 45 % d’acétonitrile, 10 % d’acétone
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone