Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour flacons Chromacol
Code produit 10759114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
200 flacons
25 flacons
55
Flacons
Flacons (104)
Flacons (100)
Flacons (105)
Matériau:
Mousse
Plastique
aluminium
À utiliser avec (équipement):
Flacons 12mm OD
Flacons 15mm OD
Flacons 8mm OD
Flacons de 11 mm de dia. ext.
Flacons de dia. ext. de 22-23 mm
Flacons de dia. ext. de 22 à 23 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Matériau À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10759114 Flacons (100) Plastique Flacons 12mm OD 5 pièces
11922585 25 flacons aluminium Flacons 12mm OD 1 pièce
10235812 Flacons aluminium Flacons de dia. ext. de 22-23 mm 5 pièces
10162882 55 aluminium Flacons 15mm OD 5 pièces
10494302 Flacons (104) aluminium Flacons de 11 mm de dia. ext. 5 pièces
10122932 Flacons (105) Mousse Flacons 12mm OD 5 pièces
10529922 200 flacons Mousse Flacons 8mm OD 5 pièces
10769304 Flacons Plastique Flacons de dia. ext. de 22 à 23 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10759114 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B100
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Bénéficiez d’une position de travail sûre sur la paillasse de laboratoire et pendant le transport, grâce à ces racks pour flacons robustes.
Gagnez de l’espace dans le réfrigérateur tout en garantissant une position de travail sûre sur la paillasse et pendant le transport. Disponibles dans différents matériaux, couleurs et capacités, les racks pour flacons Thermo Scientific™ Chromacol répondent aux besoins d’une vaste gamme d’applications.
Choisissez parmi un large éventail de racks robustes et résistants aux produits chimiques.
  • Les modèles en aluminium et en plastique résistent à une plage de températures de -90 à +121°C (de -130 à +250°F)
  • Les modèles en aluminium et en plastique sont autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Racks pour flacons
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Capacité Flacons (100)
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Flacons 12mm OD
Quantité 5
Type de produit Rack pour flacons
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.