Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Taux de carbone | 14 % |
| Poids du lit | 480mg |
| À utiliser avec (application) | Composés non polaires, pesticides |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | C18 |
| Type | Cartouche Chromafix C18 |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Aire de la surface (métrique) | 500 m2/g |