Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ C18
Code produit 10755952 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
240mg
480mg
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
10755952 240mg 50 pièces
10628621 480mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10755952 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731801
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Poids du lit 240mg
À utiliser avec (application) Composés non polaires, pesticides
Granulométrie 45 μm
Adsorbant C18
Type Cartouche Chromafix C18
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g