Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ C18 ec
Code produit 10348071 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
270mg
530mg
950mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit unitSize
10348071 270mg 50 pièces
10535551 530mg 50 pièces
10184511 950mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10348071 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731804
Expédition estimée: 03-09-2026
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Poids du lit 270mg
À utiliser avec (application) Composés non polaires, aflatoxines, amphétamines, antibiotiques, antiépileptiques, barbituriques, caféine, médicaments, agents de conservation, acides gras, nicotine, HAP, pesticides, PCB, métaux lourds, vitamines, très bien adaptés au dessalage d’échanti
Granulométrie 45 μm
Adsorbant C18 ec
Type Cartouche Chromafix C18 ec
“End-capped” Oui
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g