Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ C4
Code produit 10092821 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10092821 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10092821 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.62€
    211.05€ / 50 pièces
    Économisez 11.57€
    5% de réduction
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 7 %
À utiliser avec (application) Composés qui sont trop fortement retenus sur C18 ou C8
Granulométrie 45 μm
Type Cartouche Chromafix C4
“End-capped” Non
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g