Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ Dry (Na2SO4)
Code produit 10441282 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Poids du lit:
780mg
1500mg
2800mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit unitSize
10441282 780mg 50 pièces
10639771 1500mg 50 pièces
10639961 2800mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10441282 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731852
Il en reste null
Spécification
Matériau de la base Sec (Na2 SO4)
Poids du lit 780mg
À utiliser avec (application) Élimination des traces d’eau dans les solutions organiques
Type Cartouche Chromafix Dry (Na2SO4)
Quantité 50/boîte