Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-P
Code produit 10368211 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
330 mg
680 mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit unitSize
10368211 330 mg 50 pièces
10246851 680 mg -
10678572 200 mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368211 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731840
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déterminez un certain nombre de composants dans l’eau ou dans l’huile. Les cartouches Chromafix™ HR-P contiennent une résine adsorbante au PS-divinylbenzène hautement poreuse pour SPE.
Caractéristiques
  • Copolymère de polystyrène-divinylbenzène hautement poreux
  • Surface spécifique de 1 200 m2/g
  • Taille des particules –50 100 μm
  • Capacité de liaison très élevée, jusqu’à 30 pour cent de poids adsorbant (pour comparaison : environ 3 pour cent pour les adsorbants en silice)
Application recommandée :
  • Composés aromatiques
  • Phénols dans l’eau
  • Nitroaromatiques dans l’eau
  • Pesticides dans l’eau
  • HAP dans l’huile
Spécification
Poids du lit 330 mg
À utiliser avec (application) Composés aromatiques, phénols dans l’eau, nitroaromatiques dans l’eau, pesticides dans l’eau, HAP dans l’huile
Granulométrie 50 à 100 μm
Adsorbant HR-P
Type Cartouche Chromafix HR-P
Quantité 50/boîte
Composition de la résine Résine de polystyrène divinylbenzène adsorbante
Aire de la surface (métrique) 1200 m2/g