Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-P
Code produit 10678572 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
330 mg
680 mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
10678572 200 mg 50 pièces
10368211 330 mg 50 pièces
10246851 680 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10678572 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731839
Expédition estimée: 23-12-2026
Déterminez un certain nombre de composants dans l’eau ou dans l’huile. Les cartouches Chromafix™ HR-P contiennent une résine adsorbante au PS-divinylbenzène hautement poreuse pour SPE.
Caractéristiques
  • Copolymère de polystyrène-divinylbenzène hautement poreux
  • Surface spécifique de 1 200 m2/g
  • Taille des particules –50 100 μm
  • Capacité de liaison très élevée, jusqu’à 30 pour cent de poids adsorbant (pour comparaison : environ 3 pour cent pour les adsorbants en silice)
Application recommandée :
  • Composés aromatiques
  • Phénols dans l’eau
  • Nitroaromatiques dans l’eau
  • Pesticides dans l’eau
  • HAP dans l’huile
Spécification
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Composés aromatiques, phénols dans l’eau, nitroaromatiques dans l’eau, pesticides dans l’eau, HAP dans l’huile
Granulométrie 50 à 100 μm
Adsorbant HR-P
Type Cartouche Chromafix HR-P
Quantité 50/boîte
Composition de la résine Résine de polystyrène divinylbenzène adsorbante
Aire de la surface (métrique) 1200 m2/g