Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-XA
Code produit 12824371 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
155mg
240mg
500mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
12824371 155mg -
12804441 240mg 50 pièces
12814511 500mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12824371 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731768
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
Poids du lit 155mg
À utiliser avec (application) Ingrédients actifs acides à partir d’échantillons fortement contaminés par des Matrices comme l’urine, le plasma, le sérum, les fongicides à partir d’aliments
Granulométrie 45 ou 85 μm
Adsorbant Échangeur d’anions polymériques modifiés à l’ammonium fort. quat.
Type Cartouche Chromafix HR-XA
Porosité 55 à 65 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 850 m2/g