Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-XAW
Code produit 12788252 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
155mg
240mg
500mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
12788252 500mg 50 pièces
12778252 240mg 50 pièces
12768252 155mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12788252 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731773
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
Poids du lit 500mg
À utiliser avec (application) Surfactants perfluorés, composés acidiques comme les sulfonates, ingrédients actifs à partir d’échantillons fortement contaminés par des Matrices comme l’urine, le plasma, le sérum
Granulométrie 45 ou 85 μm
Adsorbant Échangeur d’anions polymériques d’ammonium secondaire et tertiaire faiblement basique
Type Cartouche Chromafix HR-XAW
Porosité 55 à 65 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 850 m2/g