Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-XC
Code produit 12894301 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
155mg
240mg
500mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
12894301 500mg 50 pièces
12830961 155mg 50 pièces
12801041 240mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12894301 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731757
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
Poids du lit 500mg
À utiliser avec (application) Ingrédients actifs de base à partir d’échantillons fortement contaminés par des Matrices comme l’urine, le plasma, le sérum, les fongicides à partir d’aliments
Granulométrie 45 ou 85 μm
Adsorbant Échangeur de cations polymères modifiés à l’acide benzènesulfonique
Type Cartouche Chromafix HR-XC
Porosité 65 à 75 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 800 m2/g