Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-XCW
Code produit 12757740 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
155mg
240mg
500mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit unitSize
12757740 240mg -
12767740 500mg 50 pièces
12798252 155mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12757740 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731775
Expédition estimée: 03-09-2026
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
Poids du lit 240mg
À utiliser avec (application) Composés basiques comme les amines quaternaires, les ingrédients actifs basiques provenant d’échantillons fortement contaminés par des matrices
Granulométrie 45 ou 85 μm
Adsorbant Échangeur de cations polymères modifiés à l’acide carboxylique faible
Type Cartouche Chromafix HR-XCW
Porosité 50 à 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 850 m2/g