Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-Ag+
Code produit 10610732 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10610732 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10610732 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    326.55€ / 50 pièces
    Économisez 40.45€
    11% de réduction
En stock
Spécification
Matériau de la base Échangeur de cations forts PS/DVB, forme Ag+
À utiliser avec (application) Élimination des ions halogénures dans l’eau
Granulométrie 100 μm
Type Cartouches Chromafix PS-Ag+
Porosité 100 Å
Quantité 50/boîte