Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-Ba2+
Code produit 10402052 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
280mg
550mg
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
10402052 550mg 50 pièces
10308601 280mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10402052 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731870
En stock
Spécification
Matériau de la base Échangeur de cations forts PS/DVB, forme Ba2+
Poids du lit 550mg
À utiliser avec (application) Élimination des ions sulfate de l’eau
Granulométrie 100 μm
Type Cartouche Chromafix PS-Ba2+
Porosité 100 Å
Quantité 50/boîte