Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-H+ SPE
Code produit 10125091 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
230 g
430 g
900 g
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
10125091 230 g 50 pièces
10030332 430 g 50 pièces
12471718 900 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10125091 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731867
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’élimination ou la concentration de cations dans l’eau, diminuez la valeur pH des échantillons de base pour le protocole standard. La cartouche SPE Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-H+ est une phase SPE à base de polymères pour la
Ces phases SPE polymères sont utilisées pour l'élimination des composés interférents et l'enrichissement des analytes en phase inverse et en chromatographie ionique.
  • Échangeur de cations forts PS/DVB, avec une capacité de forme H+ de 2,9 meq/g
  • Très faible taux de gonflement, donc très bien adapté à la chromatographie
  • Fonction fiable sur toute la gamme de pH, de 0–14
  • Améliore la séparation chromatographique si les composants interférents se recouvrent avec l'analyte
  • Améliore la durée de vie de la colonne, car les composants interférents peuvent bloquer le conditionnement
Spécification
Matériau de la base Échangeur de cations forts PS/DVB, forme H+
Poids du lit 230 g
À utiliser avec (application) Élimination ou concentration des cations de l’eau, dégraissage des valeurs de pH des échantillons de base
Granulométrie 100 μm
Type Cartouche Chromafix PS-H+
Porosité 100 Å
Quantité 50/boîte
Dimension du tube (S