Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches PS-OH Chromafix™
Code produit 10796132 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10796132 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10796132 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    243.60€ / 50 pièces
    Économisez 21.40€
    8% de réduction
En stock
Spécification
Matériau de la base Échangeur de cations forts PS/DVB, forme OH-
À utiliser avec (application) Élimination ou concentration d’anions de l’eau augmentant la valeur du pH dans les échantillons acides
Granulométrie 100 μm
Type Cartouche Chromafix PS-OH-
Porosité 100 Å
Quantité 50/boîte