Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches PS-RP Chromafix™
Code produit 10105141 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10105141 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10105141 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731875
En stock
Specifications
Matériau de la base Copolymère PS/DVB hydrophobe
À utiliser avec (application) Élimination des composants organiques interférents de l’eau
Granulométrie 100 μm
Type Cartouches PS-RP Chromafix
Porosité 100 Å
Quantité 50/boîte