Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SA
Code produit 10135091 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Poids adsorbant : 220 mg
Poids adsorbant : 450 mg
Poids adsorbant : 920 mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
10135091 Poids adsorbant : 450 mg -
10175041 Poids adsorbant : 220 mg 50 pièces
10145091 Poids adsorbant : 920 mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10135091 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731832
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Description Poids adsorbant : 450 mg
À utiliser avec (application) Acides aminés, amines, chlorophylle, PCB
Granulométrie 45 μm
Adsorbant SA
Type Cartouche Chromafix SA
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g