Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SB
Code produit 10236571 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Poids adsorbant : 230 mg
Poids adsorbant : 460 mg
Poids adsorbant : 920 mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10236571 Poids adsorbant : 920 mg 50 pièces
10458981 Poids adsorbant : 230 mg 50 pièces
10053051 Poids adsorbant : 460 mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236571 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731836
En stock
Spécification
Matériau de la base Silice
Description Poids adsorbant : 920 mg
À utiliser avec (application) Acides organiques, caféine, Saccharine
Granulométrie 45 μm
Adsorbant SB
Type Cartouche Chromafix SB
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g