Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SiOH
Code produit 10023031 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Poids adsorbant : 230 mg
Poids adsorbant : 420 mg
Poids adsorbant : 880 mg
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10023031 Poids adsorbant : 880 mg 50 pièces
10063191 Poids adsorbant : 230 mg 50 pièces
10411862 Poids adsorbant : 420 mg 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10023031 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 731830
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Matériau de la base Silice faiblement acidique
Description Poids adsorbant : 880 mg
À utiliser avec (application) Aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroïdes, vitamines
Granulométrie 45 μm
Adsorbant SiOH
Type Cartouche Chromafix SiOH
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g