Learn More
Chroman-6-carbaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10316764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316764 1 g Flacon en verre ambré 1g
10113514 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10316764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 55745-97-6
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD08146589
Clé InChI YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
CID PubChem 6504215
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carbalaldéhyde
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chroman-6-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 95%