Learn More
Chlorure de chroman-8-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10653455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10653455 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10505384 1 g Flacon en verre ambré 1g
10265814 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76102CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1034566-09-0
Formule moléculaire C10H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
Clé InChI TTYLUAYKWAEQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-8-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbonyl chloride, chromane-8-carbonyl chloride
CID PubChem 15480465
Specifica
Nom chimique ou matériau chroman-8-carbonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.63
Pourcentage de pureté 90%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.