Learn More
(Chroman-8-ylméthyl)amine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10422980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422980 1 g Flacon en verre 1g
10381710 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 933727-40-3
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD17171385
Clé InChI CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
CID PubChem 82596485
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-chromen-8-ylmethanamine
SMILES C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Chroman-8-ylmethyl)amine
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H13NO
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté ≥94.0%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.