Learn More
Acide chromane-2-carboxylique, TRC
Code produit 30367778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367778 500 mg 500mg
30349724 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30367778 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC427970500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Formule moléculaire C10 H10 O3
Quantité 500 mg
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
Nom IUPAC Acide3,4-dihydro-2H-chromène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 178.18
Poids de la formule 178.063