Learn More
Invitrogen™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-UTP
Code produit 10103672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10103672 25 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10103672 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C11403
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-UTP
Les nucléotides dUTP, OBEA-dCTP et UTP marqués au ChromaTide™ Molecular Probes™ peuvent être utilisés pour synthétiser des sondes d’ADN marquées sans avoir besoin de nucléotides marqués avec des radioisotopes dangereux et coûteux. Ces nucléotides peuvent être incorporés à l’aide de techniques de biologie moléculaire standard ; les sondes marquées peuvent ensuite être utilisées dans le cadre de protocoles d’hybridation in situ, de microarray ou de transfert. Les nucléotides marqués au colorant ChromaTide™ sont disponibles en différentes couleurs de fluorescence pour faciliter l’analyse multicolore.
Spécifications des nucléotides marqués au ChromaTide™ :
  • Ex / Em du colorant : Alexa Fluor™ 488-5-UTP (490 / 520 nm)
  • Longueur du liant alkynylamino : 5 atomes
    Méthodes pour incorporer les nucléotides ChromaTide™ dans les sondes
  • Traduction de coupure
  • Marquage aléatoire des amorces
  • Marquage de l’extrémité avec une désoxyribonucléotidyl transférase terminale
  • Transcription inverse
  • Amplification par PCR
    Voir Méthodes pour incorporation enzymatique des dUTP ChromaTide™ pour prendre connaissance des directives spécifiques à chaque méthode.
    Les colorants fluorescents Alexa Fluor™ et BODIPY™ constituent d’excellentes sondes
    Les sondes fabriquées avec des nucléotides marqués peuvent être utilisées pour des techniques multicolores telles que l’hybridation in situ et les puces d’hybridation. Nos conjugués colorants exclusifs BODIPY™ et Alexa Fluor™ sont exceptionnellement brillants et photostables et fondamentalement insensibles au pH. Le profil d’émission étroit des colorants BODIPY™ permet d’assurer un chevauchement spectral minimal. Les colorants Alexa Fluor™ sont hautement solubles dans l’eau, tout comme les sondes d’ADN qui en résultent, ce qui en fait des marqueurs de choix pour la fluorescence dans le cadre d’une hybridation in situ.
    Les liants longs améliorent les performances
    Les nucléotides dUTP et UTP ChromaTide™ sont modifiés en position C-5 de l’uridine grâce à un liant alkynylamino unique qui fournit un bras espaceur entre le nucléotide et le colorant afin de réduire les interactions entre eux. Le chiffre associé au nom du produit, par exemple, le “12” dans fluorescéine-12-dUTP, indique la longueur nette du bras espaceur, en atomes. Ces bras espaceurs permettent d’obtenir des conjugués plus brillants et une accessibilité accrue aux haptènes pour les réactifs de détection secondaires.
    Pour une liste complète de nos réactifs ChromaTide™ : Nucléotides marqués au Molecular Probes ChromaTide™ et au aha — Tableau 8.5.
    Pour plus d’informations sur ces réactifs de marquage, consultez le paragraphe Marquage des oligonucléotides et des acides nucléiques — section 8.2 du manuel Molecular Probes™.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
    Méthode d’étiquetage Marquage direct
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Concentration 1 mM
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 488
    Quantité 25 μl
    Gamme de produits Alexa Fluor, ChromaTide