Learn More
Molecular Probes™ Kit d’apoptose des cellules mortes à perméabilité membranaire & condensation à la chromatine avec Hoechst 33342, YO-PRO™-1 et colorants PI, pour cytométrie en flux
Description
Ce produit détecte les cellules apoptotiques avec des changements de condensation de la chromatine nucléaire et de perméabilité de la membrane plasmique, à l’aide de trois colorants d’acides nucléiques : Le colorant vert fluorescent YO-PRO™ excitable par UV Hoechst 33342 et l’iodure de propidium. Le colorant YO-PRO™ peut pénétrer dans les cellules apoptotiques, contrairement à l’iodure de propidium fluorescent rouge (PI). Ainsi, après coloration avec YO-PRO™-1 dye and PI, apoptotic cells show green fluorescence, and dead cells show primarily red fluorescence and some green fluorescence. Le Hoechst 33342 bleu fluorescent colore vivement la chromatine condensée des cellules apoptotiques et plus faiblement la chromatine normale des cellules vivantes. Le modèle de coloration résultant de l’utilisation simultanée de ces trois colorants permet de distinguer les populations de cellules normales, apoptotiques et mortes par cytométrie en flux ou microscopie par fluorescence.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie en flux.
Specifications
Specifications
| Description | Kit d’apoptose des cellules mortes pour condensation de la chromatine et perméabilité des membranes, 1 kit, 200 réactions, en tube, émission 461 nm (Hoechst 33342), excitation 350 nm (Hoechst 33342), émission 617 nm (IP), excitation 535 nm (IP), émission 509 nm (YO-PRO™-1), excitation 491 nm (YO-PRO™-1), température de stockage entre 2 et 8°C, hydrosoluble |
| Quantité | 1 kit |
| Format | Tube |
| Tampon de stockage | Acide hydrochlorique / méthanol 0,2M (dilution à 1:500), méthanol (dilution à 1:10), 50 mM de tampon phosphate, pH 7 (dilution à 1:20) |
| Type de produit | Kit d’apoptose des cellules mortes pour condensation de la chromatine et perméabilité des membranes |
| Contenu et stockage | 1 flacon de Hoechst 33342, 1 flacon de YO-PRO™-1, et iodure de propidium. 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Viabilité cellulaire, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, pharmaceutique et biopharmaceutique, prolifération et fonction, dosages ADME/Tox à base de cibles |
| Conjugué | Hoechst 33342, Iodure de propidium, YO-PRO-1 |