Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS, robinet à pointeau
Code produit 11904021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11904021 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11904021 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05450802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    86.12€ / 1 pièces
    Économisez 69.88€
    44% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Description Colonne de chromatographie
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 23 mL
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Comprend Robinet à pointeau de 0 à 2,5 mm
Numéro de bouchon Prise 14/23 NS