Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté
Code produit 10667970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
120 mL
280 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
10667970 120 mL 1 pièce
11914021 280 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667970 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05450902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    119.51€ / 1 pièces
    Économisez 70.49€
    37% de réduction
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes de chromatographie avec fritté, prise NS et cône NS et avec robinet d’arrêt en PTFE
  • Avec fritté (porosité : 0)
  • Avec tube d’aspiration (filetage GL 18)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Quantité 1
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Capacité de colonne 120 mL
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Tubulure DURAN™
Types de connecteurs Prise et cône NS 14/23